Learn More
Fisherbrand™ PTFE Retreat Curve Shaft Stirrer
Codice prodotto. 16205921 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
300 x 8 mm
400 x 8 mm
400 x 10 mm
500 x 10 mm
Diametro ventola (sistema metrico):
50 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16205921
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ PTFE Retreat Curve Shaft Stirrer are a fully molded product with a retreat angle of 30°.
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifica
Descrizione Fisherbrand PTFE Retreat Curve Shaft Stirrer
Diametro ventola (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Dimensioni (L x P) 300 x 8 mm
Quantità 1