Learn More
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Giunto a bussola:
19/38
24/40
29/42
Diametro (sistema metrico) esterno:
32 mm
42 mm
52 mm
64 mm
Unit Size:
Pezzo
Description
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Specifications
Specifications
| Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask, 10 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Taper Ground Glass Joints |
| Giunto a bussola | 19/38 |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 32 mm |