Learn More
Fisherbrand™ Scoops
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
140 x 30 x 20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Product Type | Scoop |
| Da utilizzare con (applicazione) | Addition of powders to vessels or containers |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Dimensioni (L x P) | 140 x 30 x 20 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 60 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | -200°C to +280°C |
| Materiale | PTFE |
| Vedi altri risultati |