Learn More
Sampling Systems™ PTFE Scoops
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from virgin PTFE
- Conforms to FDA requirements and is USP Class VI compliant
- Radiused corners for easy cleaning
- GMP correct
- Available in two capacities, 100 and 500mL
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Colore | White |
| Certificazione/Conformità | FDA, USP Class VI |
| Product Type | Scoop |
| Da utilizzare con (applicazione) | GMP applications |
| Larghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Materiale | Virgin PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 195 mm |