Learn More
Sampling Systems™ PTFE Scoops
Codice prodotto. p-7146950 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15819631
Marca: Sampling Systems™ A333100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These PTFE Scoops are crevice-free and provide excellent chemical resistance for your sampling needs.
  • Made from virgin PTFE
  • Conforms to FDA requirements and is USP Class VI compliant
  • Radiused corners for easy cleaning
  • GMP correct
  • Available in two capacities, 100 and 500mL
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore White
Certificazione/Conformità FDA, USP Class VI
Product Type Scoop
Da utilizzare con (applicazione) GMP applications
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Materiale Virgin PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 195 mm