Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Screen Gaskets
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
1.27 cm
2.54 cm
3.81 cm
5.08 cm
Dimensioni maglia:
4
10
20
40
100
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Pre-filter before critical membrane filters
- Generate turbulence for enhanced mass or heat transfer
- Purify in chromatography applications
Specifica
Specifica
| Dimensioni maglia | 20 |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 5.08 cm |
| Materiale | PTFE |
| Tipo | Gasket |