Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Screen Gaskets
Codice prodotto. 16699275
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
1.27 cm
2.54 cm
3.81 cm
5.08 cm
Dimensioni maglia:
4
10
20
40
100
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16699275
Marca: Cole-Parmer™ 3053808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protect your pump, valves and other components in fluid line
  • Pre-filter before critical membrane filters
  • Generate turbulence for enhanced mass or heat transfer
  • Purify in chromatography applications
Specifica
Dimensioni maglia 10
Diametro (sistema metrico) parte esterna 5.08 cm
Materiale PTFE
Tipo Gasket