Learn More
Duran™ Tappo a vite in PTFE
Codice prodotto. 11786898 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL45
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11786898
Marca: Duran™ 1165525
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tappo a vite di fissaggio. Tappo a vite in PTFE DURAN™ dotato di guarnizione.
  • GL 45
  • Guarnizione in PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PTFE
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL45
Materiale rivestimento interno PTFE
Finitura collo 16 mm
Product Type Tappo a vite