Learn More
Bohlender™ PTFE Screw Caps
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
98 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For closing bottles and vessels with GL threads |
| Include | Handy knurl |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1Pack |
| Temperature Range (Metric) | -50 to 250°C |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 98 mm |
| Finitura collo | 98 mm |
| Product Type | Screw Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GL 45 thread |