Learn More
Fisherbrand™ Asta per agitatore a vite in PTFE
Codice prodotto. 10585682 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
400 mm
500 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diametro ventola (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10585682
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with shaft guides. The PTFE anchor stir shafts have a stainless-steel core.
PTFE shaft stirrers have a unique, fully molded construction featuring a rotor molded to a fully PTFE-encapsulated steel reinforced drive shaft.
  • Resistenti agli agenti chimici, inerti ed esenti da perdite
  • Semplicità di pulizia
  • No cross contamination
  • Infrangibile
  • Non-scratch
  • °
  • Exposed shaft models (EX) are produced with a stainless steel core with an exposed end for more rigid clamping to the chuck drive
Specifica
Diametro ventola (sistema metrico) 80 mm
Diametro (sistema metrico) albero 12 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Guida agitatore universale
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Lunghezza (sistema metrico) 750 mm (EX)
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo Elica a vite per agitatore con asta in PTFE & estremità esposta per agitatore con asta in PTFE