Learn More
Fisherbrand™ Asta per agitatore a vite in PTFE
Codice prodotto. p-8007765 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
400 mm
500 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diametro ventola (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10779372
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with shaft guides. The PTFE anchor stir shafts have a stainless-steel core.
PTFE shaft stirrers have a unique, fully molded construction featuring a rotor molded to a fully PTFE-encapsulated steel reinforced drive shaft.
  • Resistenti agli agenti chimici, inerti ed esenti da perdite
  • Semplicità di pulizia
  • No cross contamination
  • Infrangibile
  • Non-scratch
  • °
  • Exposed shaft models (EX) are produced with a stainless steel core with an exposed end for more rigid clamping to the chuck drive
Specifica
Diametro ventola (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Guida agitatore universale
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo Elica a vite per agitatore con asta in PTFE
Peso (sistema metrico) 85 g
Materiale PTFE