Learn More
BRAND™ PTFE Seal
Codice prodotto. 10109950 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 and 200 μL
20 and 25 μL
50 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 10109950
Marca: BRAND™ 701920
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with the Transferpettor™ line, specially designed to handle viscous, foaming liquids and high vapor pressure.
  • With DE-M marking
  • Provided with mounting block
  • Provided in packs of 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Conformity certified
Materiale PTFE
Volume (sistema metrico) 20 and 25 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Transferpettor™ 20, 25μL capacity
Include Mounting block
Quantità 3/Pk.