Learn More
Glindemann™ PTFE Sealing Rings for taper joints (laboratory glassware)
Codice prodotto. 10125930
Encompass_Preferred
Click to view available options
Size:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10125930
Marca: Glindemann™ K7
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For grease-free sealing of ground joints and plugs, extra tight and extra clean. The alternative to ground collar, grip collar sleeve and stopper made of PTFE.
  • Air leak rate <10-8 to 10-6 mbar l/s (high vacuum, overpressure).
  • Solvent leak rate in containers <0.1 to 0.03mg/d.
  • Temperature resistant from -200 to +300°C.
  • The elastic ring (0.07mm thick) adheres to the ground joint without a groove, is reusable and fits to ground joint clamps.
  • Other sizes on request.
Specifica
Materiale PTFE
Size NS 7
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.