Learn More
Buerkle™ Sealing Tape for PTFE Threaded Adapter
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Valvola a sfera
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ideal for sealing threads made of PTFE. °+°
- PTFE
- °+°
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Valvola a sfera |
| Overall Height (Metric) | 12 m |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 12 m |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 1.2 cm |
| Quantità | 1 Roll |
| Tipo | Nastro isolante |