Learn More
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Quantità | 100 Pk. |
| Tipo | Septa |