Learn More
Karl Hecht™ PTFE Sleeves for Ground Joints and Stoppers
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
19/26
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Self-lubricating
- Thickness of approx. 0.05mm
- For use with joint size 19/26
- Outstanding chemical resistance at temperatures from −200° to +260°C
- Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Prevents ground joints from sticking |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Joint size 19/26 |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 10/pk |
| Temperature Range (Metric) | −200° to +260°C |
| Spessore | Approx. 0.05 mm |
| N. giunto rastremato standard | 19/26 |
| Tipo | Protecting Sleeve |