Learn More
Fisherbrand™ PTFE Spatulas
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120 x 12 mm
150 x 18 mm
210 x 25 mm
240 x 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
- 5 mm Thick
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Spatulas |
| Dimensioni (L x P) | 240 x 30 mm |
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 240 mm |