Learn More
Fisherbrand™ PTFE Spatulas
Codice prodotto. p-7163672 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120 x 12 mm
150 x 18 mm
210 x 25 mm
240 x 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16246051
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ PTFE Spatulas are 5 mm thick.
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
  • 5 mm Thick
Specifica
Quantità 1 Ea.
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Spatulas
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 18 mm
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm