Learn More
OHAUS™ PTFE Spinbar
Codice prodotto. p-7158998 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2.5 cm
3.8 cm
7 cm
10 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15792559
Marca: OHAUS™ 30400147
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ PTFE Stirbar for stirring volumes in vessels such as vials and tubes.
  • Constructed of PTFE
  • 10 cm spinbar includes a pivot ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Descrizione Spinbar 2.5 cm PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 2.5 cm
Materiale PTFE