Learn More
Cowie Technology™ PTFE Square-End Tweezers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Stile punta | Square |
| N. per confezione | 1 Each |
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Product Type | PTFE Forceps / Tweezers |
| Finitura | Smooth |
| Altezza corpo (sistema metrico) | 8 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Larghezza (sistema metrico) corpo | 20 mm |
| Larghezza (sistema metrico) punta | 10 mm |
| Vedi altri risultati |