Learn More
Bohlender™ PTFE Square Magnetic Stirring Bars
Particularly suitable for large vessels, as they provide strong turbulences at low speeds.
71.71€ - 116.60€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA |
---|---|
Colore | White |
Descrizione | Alnico 5 magnetic core |
Materiale | PTFE |
Forma | Rectangle |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10093301
|
Bohlender™
C361-03 |
45 mm |
71.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10679401
|
Bohlender™
C361-06 |
90 mm |
116.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Providing temperature resistance from −200° to +250°C
- Universal chemical resistance
- FDA conformity
- PTFE-encapsulated Alnico 5 magnetic core
- Mixing action releases or even avoids solids
- Available in two different sizes
Specifica
FDA | |
Alnico 5 magnetic core | |
Rectangle | |
−200° to +250°C |
White | |
PTFE | |
Stirring |