Learn More
Bohlender™ PTFE Square Magnetic Stirring Bars
Codice prodotto. 10093301
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
45 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10093301
Marca: Bohlender™ C36103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Particularly suitable for large vessels, as they provide strong turbulences at low speeds.
  • Providing temperature resistance from −200° to +250°C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conformity
  • PTFE-encapsulated Alnico 5 magnetic core
  • Mixing action releases or even avoids solids
  • Available in two different sizes
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Colore White
Descrizione Alnico 5 magnetic core
Dimensioni (L x P x A) 45 x 14 x 14 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stirring
Temperature Range (Metric) −200° to +250°C
Lunghezza (sistema metrico) 45 mm
Materiale PTFE
Forma Rectangle