Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con anello rimovibile
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
32 x 8 x 8 mm
102 x 16 x 16 mm
127 x 16 x 16 mm
150 x 19 x 19 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Dimensioni (L x P x A) | 102 x 16 x 16 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Altezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Include | Anello in PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 102 mm |
| Show More |