Learn More
Fisherbrand™ Ancorette in PTFE con perno ad anello
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione  Fisherbrand™ in PTFE con perno ad anello sono ideali per contenitori con la superficie di fondo irregolare o inusuale.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01930kg
Codice prodotto. 10373592
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • The flat surfaces provide a greater mixing action.
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
10mm
Bianco
70mm
PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Cilindrico, Perno ad anello