Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE con perno ad anello
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10mm
10 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.
- Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
- The flat surfaces provide a greater mixing action.
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Materiale | Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE |
| Forma | Cilindrico, Perno ad anello |
| Vedi altri risultati |