Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE con perno ad anello
Codice prodotto. 11527812 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10mm
10 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11527812
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Fisherbrand™ in PTFE con perno ad anello sono ideali per contenitori con la superficie di fondo irregolare o inusuale.
Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • The flat surfaces provide a greater mixing action.
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm
Forma Cilindrico, Perno ad anello
Tipo Ancorette di agitazione in PTFE, perno ad anello