Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Removable Ring
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Altezza (sistema metrico):
8mm
10mm
12mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | White |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Dimensioni (L x P x A) | 25 x 8 x 8mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Altezza (sistema metrico) | 8mm |
| Include | PTFE Ring |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Vedi altri risultati |