Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Removable Ring
Codice prodotto. 16285751 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Altezza (sistema metrico):
8mm
10mm
12mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 10
pezzi 5
Product Code. 16285751
Only null left
Add to basket
Add to basket
Stir contents inside flasks and other vessels for complete mixing. Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Removable Ring are available in a number of sizes to accommodate both small and large mixing jobs.
  • Manufactured from PTFE with Alnico V magnetic core
  • Removable pivot ring
  • Autoclavable
  • PTFE Coating
  • Includes a certificate of conformance and certificate of analysis
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore White
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 51 x 8 x 8mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 8mm
Include PTFE Ring
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Quantità 2/Pk.
Forma Cylinder