Learn More
BRAND™ PTFE Stirring Rod
Codice prodotto. 10185390 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10185390
Marca: BRAND™ 136215
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PTFE construction. Stirring rod includes spatulas at each end.
  • PTFE construction
  • With spatulate ends
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Spatulate ends
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale PTFE
Quantità 1