Learn More
BRAND™ PTFE Stirring Rod
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PTFE construction
- With spatulate ends
Specifica
Specifica
| Include | Spatulate ends |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1 |