Learn More
Lenz Laborglasintrumente PTFE Stopcock Plugs
Click to view available options
Foro spina:
1.5 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PTFE stopcock plugs
- With thread and screwthread retaining device
- For stopcocks
- Straight bore
- Material: PTFE
Specifica
Specifica
| Foro spina | 1.5 mm |
| Materiale | PTFE |