Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
13 (US)
16 (US)
19 (US)
22 (US)
27 (US)
32 (US)
38 (US)
8 (US)
9 (US)
Colore:
Black
Blue
Gray
Green
Orange
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle, Grey Handle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Taper Ground Glass Joints |
| Quantità | 1 |
| Size | 8 (US) |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
| Colore | Gray |
| Materiale | PTFE |