Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle
Codice prodotto. p-7163673 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
13 (US)
16 (US)
19 (US)
22 (US)
27 (US)
32 (US)
38 (US)
8 (US)
9 (US)
Colore:
Black
Blue
Gray
Green
Orange
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 16255961
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle are for use with volumetric flasks and similar containers.
  • Solid Construction
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifica
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle, Grey Handle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Taper Ground Glass Joints
Quantità 1
Size 8 (US)
Temperature Range (Metric) -200°C to +280°C
Colore Gray
Materiale PTFE