Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Self Releasing
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
19/38
24/40
29/32
34/45
45/40
Altezza (sistema metrico):
60 mm
62 mm
65 mm
70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Stopper, Self Releasing, Full Length A Type |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Taper Ground Glass Joints |
| Altezza (sistema metrico) | 62 mm |
| Quantità | 1 |
| Giunto rastremato standard | 19/38 |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
| Materiale | PTFE |