Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Self Releasing
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Self Releasing fit standard taper ground glass joints with sealing rings and self releasing ring for ease of removal.
17.52€ - 46.66€
Specifica
Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Stopper, Self Releasing, Full Length A Type |
---|---|
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Taper Ground Glass Joints |
Quantità | 1 |
Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16265941
|
Fisherbrand™
|
19/38 | 62 mm |
17.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16275941
|
Fisherbrand™
|
24/40 | 65 mm |
22.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16285941
|
Fisherbrand™
|
34/45 | 70 mm |
28.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16215951
|
Fisherbrand™
|
29/32 | 60 mm |
25.03€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16235951
|
Fisherbrand™
|
45/40 | 65 mm |
46.66€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Self Releasing, Full Length A Type | |
Standard Taper Ground Glass Joints | |
-200°C to +280°C |
PTFE | |
1 |