Learn More
Cowie Technology™ PTFE Straight Through Connector
Codice prodotto. 10038201 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.5 mm
6.8 mm
9 mm
11 mm
Overall Length (Metric):
44 mm
52 mm
54 mm
Larghezza (sistema metrico):
14 mm
16 mm
Altezza (sistema metrico):
14 mm
15.5 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10038201
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accepts any rigid or semi-rigid tubing. Cowie Technology™ PTFE Straight Through Connector locks in place quickly with a bayonet type coupling.
  • Bayonet fitting
  • For use with rigid and semi rigid tubing such as glass, FEP or PTFE
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 11 mm
Materiale PTFE
Overall Length (Metric) 54 mm
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Quantità confezione 1 Each
Larghezza (sistema metrico) 16 mm
Altezza (sistema metrico) 16 mm
Colore White
Max. Operating Temperature (Metric) 280°C
Product Type PTFE Straight Through Connector