Learn More
Fisherbrand™ PTFE Straight Through Valve with Screw Lock
Codice prodotto. 10592392 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10592392
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Plug Valve. Fisherbrand™ PTFE Straight Through Valve with Screw Lock can be sterlized at 135°C.
  • Maximum Pressure 1 Bar at 100°C and 5 mm Hg
  • All contact parts are PTFE
Specifications
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 2 mm
Materiale PTFE
Overall Length (Metric) 59 mm
Da utilizzare con PTFE Connectors
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Quantità confezione 1 Each
Larghezza (sistema metrico) 27 mm
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Colore White/Blue
Pressione massima 1 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 280°C
Product Type PTFE Straight Through Screw Valve