Learn More
Bohlender™ Raccordo diritto per tubi in PTFE con filettatura GL
Codice prodotto. 10134581
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL 14
GL 18
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10134581
Marca: Bohlender™ D53818
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this fitting to connect different diameters of tubes or tubing. Bohlender™ BOLA™ PTFE Straight Tube Fittings With GL Thread feature universal chemical resistance, ideal for distributing liquids or gases.
  • Straight tube fitting made of PTFE
  • Two connections with GL thread
  • The product is only exposed to PTFE
  • Temperature range: -200 to +250°C
Specifica
Certificazione/Conformità FDA Conform
Materiale PTFE
Da utilizzare con (applicazione) For connecting different diameters of tubes or tubing
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni filo GL 18
Pressione massima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Product Type Straight Tube Fitting