Learn More
Bohlender™ Rubinetto d'arresto a 3 vie con foro a T in PTFE
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL14
GL18
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Overall Length (Metric) | 74 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la distribuzione di liquidi o gas |
| Min. Operating Temperature (Metric) | Da –30 a 150 °C |
| Dimensioni filo | GL14 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | Da –30 a 150 °C |
| Product Type | Valvola di chiusura a 3 vie |