Learn More
Cowie Technology™ PTFE Tall-form Evaporating Dish with Spout
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
180 mL
350 mL
Diametro (sistema metrico):
38 mm
40 mm
64 mm
80 mm
100 mm
Altezza (sistema metrico):
34 mm
50 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 3.33 fl oz. |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | PTFE |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Dish |
| Include | Spout |
| Finitura interna | Smooth |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Vedi altri risultati |