Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tall-Form Evaporating Dish with Spout
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
250 mL
Diametro (sistema metrico):
78 mm
97 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Materiale | PTFE |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Dish |
| Finitura interna | Smooth |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
| Altezza (sistema metrico) | 43 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 78 mm |