Learn More
BRAND™ PTFE Test Tube Rack
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
10
21
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (19 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Excellent chemical resistance
- Operating temperature of -200 to 250°C
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack |
| Capacità | Tubes (19 mm) |
| Materiale | PTFE |
| Posizioni | 10 |
| Dimensioni (L x P x A) | 180 x 60 x 70 mm |