Learn More
Fisherbrand™ PTFE Test Tubes, Round Bottom with Lip
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
13 mL
50 mL
85 mL
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1 |
| Linea di prodotti | Fisherbrand |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Round-bottom Test Tubes with Lip |