Learn More
Bohlender™ PTFE Thermometer
Marca: Bohlender™ B287-03
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
For 500mL reaction vessel | |
PTFE | |
250°C | |
-200°C to +250°C |
450 mm | |
Thermometers | |
-200°C | |
For 500mL reaction vessel |