Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, rigido
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
10/19
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
- Self-release seal to prevent sticking
- Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
- Use up to 280°C (540°F)
- Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
- Eliminates the need for grease
- Sleeves are inert
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Previene il blocco, elimina l'utilizzo del grasso |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Giunti in vetro smerigliato |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperature Range (Metric) | Da -200 a +280 °C |
| Spessore | 0.5 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 55 mm |
| N. giunto rastremato standard | 45/40 |
| Tipo | Rigido |