Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-length for Europe
Codice prodotto. 16295991 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 16295991
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inserts between standard ground glass joints to eliminate the use of grease.Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-length for Europe is suitable for low or medium vacuum.
PTFE sleeves are inserted between standard ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Operates at medium to low vacuum
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Eliminates the need for grease
  • Wall thickness of 0.05mm
  • Sleeves are inert
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Prevent sticking, eliminates use of grease
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ground Glass Joints
Altezza (sistema metrico) 51mm
Materiale PTFE
Product Type PTFE Sleeves
Quantità 1 Each
Temperature Range (Metric) -200 to +280°C
Spessore 0.05mm
Larghezza (sistema metrico) 71mm
N. giunto rastremato standard 71/51
Tipo Thin-wall Sleeve