Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, parete sottile
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Previene grumi ed elimina l'utilizzo del grasso |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Giunti in vetro smerigliato |
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Materiale | PTFE |
| Product Type | Manicotti in PTFE |
| Temperature Range (Metric) | Da -200 a +280 °C |
| Spessore | 0.05 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 34.5 mm |
| N. giunto rastremato standard | 34/35 |
| Tipo | Parete sottile |