Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, parete sottile
Codice prodotto. 11743229 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11743229
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Si inserisce tra le giunzioni in vetro a smeriglio standard per eliminare l'uso del grasso. Manicotto in PTFE a parete sottile Fisherbrand™ lunghezza B per gli standard europei adatto per vuoto basso o medio.
PTFE sleeves are inserted between standard ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Operates at medium to low vacuum
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Eliminates the need for grease
  • Wall thickness of 0.05mm
  • Sleeves are inert
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Prevent sticking, eliminates use of grease
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ground Glass Joints
Altezza (sistema metrico) 42mm
Materiale PTFE
Product Type PTFE Sleeves
Temperature Range (Metric) -200 to +280°C
Spessore 0.05mm
Larghezza (sistema metrico) 50mm
N. giunto rastremato standard 50/42
Tipo Thin-wall Sleeve