Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, parete sottile
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
PTFE sleeves are inserted between standard ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
- Self-release seal to prevent sticking
- Operates at medium to low vacuum
- Use up to 280°C (540°F)
- Eliminates the need for grease
- Wall thickness of 0.05mm
- Sleeves are inert
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Prevent sticking, eliminates use of grease |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ground Glass Joints |
| Altezza (sistema metrico) | 46mm |
| Materiale | PTFE |
| Product Type | PTFE Sleeves |
| Temperature Range (Metric) | -200 to +280°C |
| Spessore | 0.05mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 60mm |
| N. giunto rastremato standard | 60/64 |
| Tipo | Thin-wall Sleeve |