Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, parete sottile
Codice prodotto. p-8007769 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11703229
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Si inserisce tra le giunzioni in vetro a smeriglio standard per eliminare l'uso del grasso. Manicotto in PTFE a parete sottile Fisherbrand™ lunghezza B per gli standard europei adatto per vuoto basso o medio.
PTFE sleeves are inserted between standard ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Operates at medium to low vacuum
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Eliminates the need for grease
  • Wall thickness of 0.05mm
  • Sleeves are inert
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Previene grumi ed elimina l'utilizzo del grasso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Giunti in vetro smerigliato
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Materiale PTFE
Product Type Manicotti in PTFE
Temperature Range (Metric) Da -200 a +280 °C
Spessore 0.05 mm
Larghezza (sistema metrico) 29.2 mm
N. giunto rastremato standard 29/32
Tipo Parete sottile